Merck
718920
Sigma-Aldrich
2-氯-3-氰基-4-吡啶基硼酸频哪醇酯
95%
别名:
2-氯-3-氰基-4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂环硼戊烷-2-基)吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H14BClN2O2
分子量:
264.52
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
95%
表单
solid
mp
90-97 °C
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccnc(Cl)c2C#N
InChI
1S/C12H14BClN2O2/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)9-5-6-16-10(14)8(9)7-15/h5-6H,1-4H3
InChI key
YYPZHORJYDCOSQ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)