Merck
517860
Sigma-Aldrich
苯硼酸-d5
98 atom % D, 98% (CP)
别名:
(Pentadeuterophenyl)boronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6D5B(OH)2
分子量:
126.96
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
98 atom % D
质量水平
方案
98% (CP)
mp
217-220 °C (lit.)
应用
electronics
pharmaceutical
质量偏移
M+5
SMILES字符串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(B(O)O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H7BO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8-9H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
HXITXNWTGFUOAU-RALIUCGRSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)