Merck
663972
Sigma-Aldrich
对溴苯甲酸-苯基-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6CH5BrO2
分子量:
206.97
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
98% (CP)
mp
252-254 °C
质量偏移
M+6
SMILES字符串
OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](Br)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
TUXYZHVUPGXXQG-IDEBNGHGSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)