Merck
718009
Sigma-Aldrich
二环己基锌 溶液
0.4 M in diethyl ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H22Zn
CAS号:
分子量:
231.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
濃度
0.4 M in diethyl ether
密度
0.756 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C1CCC(CC1)[Zn]C2CCCCC2
InChI
1S/2C6H11.Zn/c2*1-2-4-6-5-3-1;/h2*1H,2-6H2;
InChI 密鑰
NFBPCQSTZITERU-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-22.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-30 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)