Merck
716596
Sigma-Aldrich
2,4-二氯嘧啶-5-羧酸甲酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4Cl2N2O2
CAS号:
分子量:
207.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
30-34 °C
SMILES字符串
COC(=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2N2O2/c1-12-5(11)3-2-9-6(8)10-4(3)7/h2H,1H3
InChI key
FNNAWVXVOHNOFF-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)