Merck
716308
Sigma-Aldrich
2-甲基噻唑-4-甲酸乙酯
97%
别名:
2-甲基噻唑 4-羧酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H9NO2S
CAS号:
分子量:
171.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
54-58 °C
官能基
ester
SMILES 字串
CCOC(=O)c1csc(C)n1
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-3-10-7(9)6-4-11-5(2)8-6/h4H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
QWWPUBQHZFHZSF-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)