Merck
718106
Sigma-Aldrich
异丙胺-1,1,1,3,3,3-d6
99 atom % D
别名:
2-氨基丙烷-d6
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3CH(NH2)CD3
分子量:
65.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % D
方案
99% (CP)
表单
liquid
沸点
33-34 °C
密度
0.762 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+6
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])C(N)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
JJWLVOIRVHMVIS-WFGJKAKNSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
-0.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-18 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)