Merck
715727
Sigma-Aldrich
2,3-二溴-5-甲基吡啶
97%
别名:
5,6-二溴-3-皮考啉
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5Br2N
CAS号:
分子量:
250.92
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
52-56 °C
SMILES 字串
Cc1cnc(Br)c(Br)c1
InChI
1S/C6H5Br2N/c1-4-2-5(7)6(8)9-3-4/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
BZUZAZMAGVFIBS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup