Merck
715387
Sigma-Aldrich
1-N-叔丁氧羰基哌啶-4-硼酸频哪醇酯
97%
别名:
4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂环硼戊烷-2-基)-哌啶-1-羧酸叔丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H30BNO4
分子量:
311.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
60-65 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C16H30BNO4/c1-14(2,3)20-13(19)18-10-8-12(9-11-18)17-21-15(4,5)16(6,7)22-17/h12H,8-11H2,1-7H3
InChI key
IBLQMWKHENBVJE-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)