About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3ClO2
CAS号:
分子量:
130.53
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
solid
折射率
n20/D 1.501
mp
25-30 °C
官能团
acyl chloride
SMILES字符串
ClC(=O)c1ccoc1
InChI
1S/C5H3ClO2/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H
InChI key
BTUIFMCWPFMNRG-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
136.9 °F
闪点(°C)
58.3 °C