Merck
683752
Sigma-Aldrich
5-硝基-2-糠酰氯
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H2ClNO4
CAS号:
分子量:
175.53
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
34-41 °C
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(o1)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H2ClNO4/c6-5(8)3-1-2-4(11-3)7(9)10/h1-2H
InChI 密鑰
OLEFNFXYGGTROA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges