方案
95%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.464 (lit.)
沸点
91 °C (lit.)
密度
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CO\C=C\C=C
InChI
1S/C5H8O/c1-3-4-5-6-2/h3-5H,1H2,2H3/b5-4+
InChI key
KOCUMXQOUWPSLK-SNAWJCMRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
21.2 °F - closed cup
闪点(°C)
-6 °C - closed cup