蒸汽压
6.56 psi ( 20 °C)
质量水平
方案
90%
折射率
n20/D 1.430 (lit.)
沸点
42 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
密度
0.678 g/mL at 20 °C
0.683 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C\C=C\C=C
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h3-5H,1H2,2H3/b5-4+
InChI key
PMJHHCWVYXUKFD-SNAWJCMRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
反式-1,3-戊二烯光谱通过传统和腔内激光光声光谱测试法记录在 5000-17500 cm (-1) 区域。可采用基于 Diels-Alder 反应的分光光度法测定它。在该反应中,顺式 1,3-二烯和四氰基乙烯(TCNE)与芳香族 TCNE pi 络合物反应 。
应用
- 氢氧自由基与二烯烃在大气和燃烧环境中的反应:研究深入探讨了羟基自由基与反式-1,3-戊二烯等二烯烃的反应,突出了它们在大气化学和燃烧过程中的意义。这项研究有助于了解反式-1,3-戊二烯的反应途径和动力学,为环境和工业应用提供参考(Khaled et al., 2019)。
警示用语:
Danger
危险分类
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
5.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-15 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves