Merck
711020
Sigma-Aldrich
5′-三磷酸胞苷-13C9 钠盐 溶液
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
别名:
CTP-13C9 钠盐 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C9H14N3Na2O14P3
分子量:
536.05
分類程式碼代碼:
41106305
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥98 atom % 13C
化驗
≥95% (CP)
形狀
solution
濃度
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
技術
bio NMR: suitable
質量偏移
M+9
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N[13C]([13CH]=[13CH]N1[13C@H](O[13C@@H]2[13CH2]OP(OP(OP(O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O)=O)[13C@H](O)[13C@@H]2O)=N[13C]1=O
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
其他說明
分子量和经验式均基于游离酸。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3