Merck
711012
Sigma-Aldrich
尿苷-13C9 5′-三磷酸 钠盐 溶液
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
别名:
UTP-13C9 钠盐 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C9H13N2Na2O15P3
分子量:
537.04
UNSPSC代码:
41106305
NACRES:
NA.12
同位素纯度
≥98 atom % 13C
质量水平
方案
≥95% (CP)
表单
solution
浓度
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
技术
bio NMR: suitable
质量偏移
M+9
储存温度
−20°C
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
其他说明
分子量和经验式均基于游离酸。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)