About This Item
经验公式(希尔记法):
C10D8H18N4· 4HCl
CAS号:
分子量:
356.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
推荐产品
同位素纯度
97 atom % D
质量水平
方案
95% (CP)
表单
powder
技术
mass spectrometry (MS): suitable
mp
310-311 °C (dec.) (lit.)
质量偏移
M+8
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cl.Cl.Cl.Cl.[2H]C([2H])(NCCCN)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H/i1D2,2D2,7D2,8D2;;;;
InChI key
XLDKUDAXZWHPFH-XDLCHPJXSA-N
包装
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3