Merck
709069
Sigma-Aldrich
六氨合氯化钴(III)-d18
95 atom % D, 95% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[Co(ND3)6]Cl3
CAS号:
分子量:
285.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
95 atom % D
化驗
95% (CP)
形狀
solid
分子量
284.68 by atom % calculation
mp
217 °C
質量偏移
M+18
SMILES 字串
[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].Cl[Co](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Co.6H3N/h3*1H;;6*1H3/q;;;+3;;;;;;/p-3/i/hD18
InChI 密鑰
JXBGZYGSWFSYFI-DLGCUCRUSA-K
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3