Merck
S4250
Sigma-Aldrich
D -丝氨酸
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
别名:
(R)-2-氨基-3-羟基丙酸, Ser, β-羟基丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H7NO3
CAS号:
分子量:
105.09
Beilstein:
1721403
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
product name
D -丝氨酸, ≥98% (TLC)
化驗
≥98% (TLC)
形狀
powder
技術
ligand binding assay: suitable
顏色
white to off-white
應用
cell analysis
SMILES 字串
N[C@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m1/s1
InChI 密鑰
MTCFGRXMJLQNBG-UWTATZPHSA-N
基因資訊
human ... GRIN1(2902)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
D -丝氨酸是一种右旋氨基酸,存在于神经元、星形胶质细胞和小胶质细胞中。由丝氨酸消旋酶从 L -丝氨酸合成。消旋酶也可催化 D -丝氨酸分解成氨和丙酮酸。它可被 D -氨基酸氧化酶氧化为羟基丙酮酸。
D-丝氨酸是一种在哺乳动物大脑中表达的特殊氨基酸。
應用
D -丝氨酸已被用作人 1321N1 星形细胞瘤细胞中 D -氨基酸氧化酶 (DAO) 活性的底物。它还被用于大鼠脑室内给药以诱导抗伤害刺激效应。
D-丝氨酸已被用于防止 N-甲基 D-天冬氨酸受体 (NMDAR) 的甘氨酸依赖性脱敏,并研究了其对 NMDARs 的作用,以纠正部分坐骨神经结扎 (PSNL) 后大鼠的行为异常。
生化/生理作用
D -丝氨酸对于树突的正常发育、成神经细胞迁移是必需的,并且可能具有精神分裂症和抑郁症治疗潜力。在创伤性脑损伤 (TBI) 中 D -丝氨酸水平升高。
D-丝氨酸是激动剂和甘氨酸模拟物,在番木鳖不敏感的甘氨酸结合位点有活性,这类结合位点与 N-甲基-D-天门冬氨酸(NMDA)受体相关,也与抑制性突触后甘氨酸受体相关。它与谷氨酸一起,在各种生理过程中起作用,这些过程包括突触可塑性和受体传递。D-丝氨酸信号传导失调与神经退行性疾病和神经失调相关。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
其他客户在看
Impact of Aging in Microglia-Mediated D-Serine Balance in the CNS
Beltran-Castillo S, et al.
Mediators of Inflammation, 2018 (2018)
Enhanced astrocytic d-serine underlies synaptic damage after traumatic brain injury
Perez EJ, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 127(8), 3114-3125 (2017)
D-amino acids in the brain: D-serine in neurotransmission and neurodegeneration.
Wolosker H
FEBS Journal, 275(14), 3514-3526 (2008)
D-serine as a gliotransmitter and its roles in brain development and disease
Van Horn MR, et al.
Frontiers in Cellular Neuroscience, 7, 39-39 (2013)
Antinociceptive effect of intracerebroventricular administration of d-serine on formalin-induced pain
Ito M, et al.
Journal of Anesthesia, 28(2), 228-234 (2014)