Merck
709026
Sigma-Aldrich
四己内酰胺二铑
97%
别名:
Rh2(cap)4, 四[μ-(六氢-2H-氮杂卓-2-酮-κN1,κO2)]二铑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H40N4O4Rh2
分子量:
654.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
269-274 °C (lit.)
SMILES 字串
[Rh][Rh].O=C1CCCCCN1.O=C2CCCCCN2.O=C3CCCCCN3.O=C4CCCCCN4
InChI
1S/4C6H11NO.2Rh/c4*8-6-4-2-1-3-5-7-6;;/h4*1-5H2,(H,7,8);;
InChI 密鑰
SSCZKSBMOZFVCQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于重氮化合物的选择性卡宾反应的催化剂
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)