Merck
707171
Sigma-Aldrich
(1R,4R)-2,5-二苯基二环[2.2.2]辛-2,5-二烯
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H18
分子量:
258.36
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
方案
95%
旋光性
[α]22/D −34.0°, c = 0.5 in chloroform
mp
71-77 °C
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C1C[C@@H]2C=C([C@H]1C=C2c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H18/c1-3-7-15(8-4-1)19-13-18-12-11-17(19)14-20(18)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,13-14,17-18H,11-12H2/t17-,18-/m1/s1
InChI key
BDYBOFJAEBJDMI-QZTJIDSGSA-N
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)