Merck
707090
Sigma-Aldrich
3,4-二溴噻吩-2-羧醛
97%
别名:
3,4-二溴噻吩-2-甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H2Br2OS
CAS号:
分子量:
269.94
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
powder
mp
107-111 °C
官能团
aldehyde
bromo
SMILES字符串
Brc1csc(C=O)c1Br
InChI
1S/C5H2Br2OS/c6-3-2-9-4(1-8)5(3)7/h1-2H
InChI key
QCCFUWPEUHXQMH-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)