Merck
696315
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-氮杂环丁酮
97%
别名:
3-氧代氮杂环丁烷-1-羧酸叔丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H13NO3
分子量:
171.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
powder
mp
47-51 °C
官能团
ketone
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C1
InChI
1S/C8H13NO3/c1-8(2,3)12-7(11)9-4-6(10)5-9/h4-5H2,1-3H3
InChI key
VMKIXWAFFVLJCK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
215.1 °F
闪点(°C)
101.7 °C
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)