化驗
97%
形狀
solid
mp
46-50 °C
SMILES 字串
COC(=O)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
NPXOIGSBRLCOSD-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2