Merck
705721
Sigma-Aldrich
反-4,4′-二溴二苯乙烯
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H10Br2
CAS号:
分子量:
338.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
95%
形狀
solid
mp
209-214 °C
SMILES 字串
Brc1ccc(cc1)\C=C\c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H10Br2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12/h1-10H/b2-1+
InChI 密鑰
JEHMPNUQSJNJDL-OWOJBTEDSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)