About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3Br2N
CAS号:
分子量:
236.89
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
powder
mp
56-60 °C
官能团
bromo
SMILES字符串
Brc1cccnc1Br
InChI
1S/C5H3Br2N/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H
InChI key
SLMHHOVQRSSRCV-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)