Merck
704784
Sigma-Aldrich
2-羧基苯硼酸 二水合物
别名:
2-甲酸苯硼酸, 2-羧基苯基硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7BO4 · 2H2O
分子量:
201.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.O.OB(O)c1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7BO4.2H2O/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;;/h1-4,11-12H,(H,9,10);2*1H2
InChI 密鑰
XHFHPLIGSGHNOD-UHFFFAOYSA-N
一般說明
可能含不定量的酸酐
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1