Merck
703850
Sigma-Aldrich
乙基氰-13C,15N-乙酸酯-1,2-13C2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
15N≡13C13CH213COOCH2CH3
分子量:
117.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
化驗
98% (CP)
形狀
liquid
bp
207-210 °C
密度
1.100 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+4
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCO[13C](=O)[13CH2][13C]#[15N]
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3/i3+1,4+1,5+1,6+1
InChI 密鑰
ZIUSEGSNTOUIPT-PQVJJBODSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
228.2 °F
閃點(°C)
109 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)