Merck
702447
Sigma-Aldrich
6-溴-1H-吲唑
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5BrN2
CAS号:
分子量:
197.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
powder
mp
180-185 °C
官能团
bromo
SMILES字符串
Brc1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-2-1-5-4-9-10-7(5)3-6/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
WMKDUJVLNZANRN-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)