Merck
698229
Sigma-Aldrich
4-甲苯硼酸甲基亚氨基二乙酸酯
97%
别名:
6-Methyl-2-p-tolyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H14BNO4
分子量:
247.05
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
powder
mp
197-202 °C
SMILES字符串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C12H14BNO4/c1-9-3-5-10(6-4-9)13-17-11(15)7-14(2)8-12(16)18-13/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI key
XXJWDGQXUAQEKD-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
MIDA-protected boronate esters offer stability, chromatography compatibility, and reactivity in anhydrous cross-coupling conditions.