所有图片(4)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10BNO4
CAS号:
分子量:
182.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
mp
152-156 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C=C
InChI
1S/C7H10BNO4/c1-3-8-12-6(10)4-9(2)5-7(11)13-8/h3H,1,4-5H2,2H3
InChI 密鑰
MGRQGYAVASCCAK-UHFFFAOYSA-N
一般說明
乙烯基硼酸甲基亚氨基二乙酸酯与其他甲基亚氨二乙酸硼酸酯一样,能在水基条件下控制、原位缓慢释放硼酸,允许经典挑战性基质的交叉耦合。
應用
- 乙烯基硼酸甲基亚氨基二乙酸酯是一种空气和色谱稳定的硼酸替代品,用于 Suzuki-Miyaura 交叉偶联。它还可用于 Heck 和氧化 Heck 反应,以及烯烃复分解反应,产生交叉偶联产物。
- 它与多种常用合成试剂相容,允许功能化合成结构复杂的硼酸替代物。
- 分别经环丙烷化和环氧化反应得到相应的 MIDA 环丙烷和环氧乙烷。
- 它可作为强效细胞毒素 Leiodermatolide 的大规模合成和 (−)-Blepharocalyxin D 的全合成的主要试剂之一。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
(1-Bromovinyl)-MIDA boronate: a readily accessible and highly versatile building block for small molecule synthesis.
Woerly EM, et al.
Tetrahedron, 69(36), 7732-7740 (2013)
Synthesis of trans-2-(Trifluoromethyl) cyclopropanes via Suzuki reactions with an N-methyliminodiacetic acid boronate.
Duncton MA and Singh R.
Organic Letters, 15(17), 4284-4287 (2013)
Vinyl MIDA boronate: a readily accessible and highly versatile building block for small molecule synthesis.
Uno BE, et al.
Tetrahedron, 65(16), 3130-3138 (2009)
A general solution for unstable boronic acids: slow-release cross-coupling from air-stable MIDA boronates.
Knapp DM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6961-6963 (2009)
Total Synthesis of (−)-Blepharocalyxin D and Analogues.
Cons BD, et al.
Organic Letters, 15(8), 2046-2049 (2013)