Merck
697222
Sigma-Aldrich
氧化钽(V)
−60 mesh, 99.5%
别名:
五氧化钽
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ta2O5
CAS号:
分子量:
441.89
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.5%
形狀
powder
粒徑
−60 mesh
密度
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
InChI
1S/5O.2Ta
InChI 密鑰
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3