等級
puriss.
品質等級
化驗
99.9%
形狀
powder
密度
7.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=[W](=O)=O
InChI
1S/3O.W
InChI 密鑰
ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氧化钨 (VI) WO3) 是一种具有良好的电致变色性质的半导体材料。它是一种高性价比的材料,具有高光学调节性能。它可以通过多种方法合成,包括化学气相沉积、电沉积和其它溶胶凝胶工艺。
應用
WO3 可用于多种应用,如电化学设备、光催化、 生物传感器 和其他显示设备。
注意
可能含有深蓝色颗粒。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
KARAKTERISTIK GEL TITANIUM TUNGSTAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP PELEPASAN RENIUM-188
Jurnal Iptek Nuklir Ganendra, 16(1), 1-8 (2013)
ChemSusChem, 8(8), 1404-1410 (2015-03-25)
Composites of mesoporous polymeric carbon nitride and tungsten(VI) oxide show very high photocatalytic activity for the evolution of hydrogen from water under visible light and in the presence of sacrificial electron donors. Already addition of very small amounts of WO3
Electrochemical reduction of tungsten compounds to produce tungsten powder
Metall. Mater. Trans. B (2010)
Inkjet printing of sol-gel derived tungsten oxide inks
Solar Energy Materials and Solar Cells, 125, 87-95 (2014)
Building of peculiar heterostructure of Ag/two-dimensional fullerene shell-WO3-x for enhanced photoelectrochemical performance
Applied Catalysis. B, Environmental, 231, 381-390 (2018)