Merck
204781
Sigma-Aldrich
氧化钨 (VI)
powder, 99.995% trace metals basis
别名:
钨酸酐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
WO3
CAS号:
分子量:
231.84
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352303
eCl@ss:
38180904
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
99.995% trace metals basis
表单
powder
密度
7.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
O=[W](=O)=O
InChI
1S/3O.W
InChI key
ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
氧化钨(VI)是一种n 型氧缺陷型 半导体金属氧化物,广泛用于气体传感设备的制造。
它也可用于制备用于各种应用的双钙钛矿材料。
应用
  • 氧化钨(VI)氟化物WOF4和WO2F2与中性氧、氮给体的配位复合物本研究探索了氧化钨(VI)氟化物的配位化学,这对于对钨复合物的反应性和应用感兴趣的研究人员具有重要意义(Levason et al., 2016)。
  • 气溶胶辅助化学气相沉积氧化钨膜和氧化钨(VI)氟醇氧化物前体纳米棒该研究探索了与电子和纳米技术应用相关的氧化钨薄膜和纳米棒的沉积工艺(Kim et al., 2015)。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Franco Dinelli et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(12) (2020-12-17)
In this paper, we present a study of tungsten disulfide (WS2) two-dimensional (2D) crystals, grown on epitaxial Graphene. In particular, we have employed scanning electron microscopy (SEM) and µRaman spectroscopy combined with multifunctional scanning probe microscopy (SPM), operating in peak
商品
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.