About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H18BBrO2
CAS号:
分子量:
248.95
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
表单
liquid
折射率
n20/D 1.4559
沸点
74-80 °C/1.1 mmHg
密度
1.177 g/mL at 25 °C
官能团
bromo
SMILES字符串
CC1(C)OB(CCCBr)OC1(C)C
InChI
1S/C9H18BBrO2/c1-8(2)9(3,4)13-10(12-8)6-5-7-11/h5-7H2,1-4H3
InChI key
CHQXFJUKMDJWHO-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves