About This Item
经验公式(希尔记法):
C48H30O2
CAS号:
分子量:
638.75
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
光學活性
[α]22/D +202°, c = 1 in chloroform
mp
125-130 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Oc1c(cc2ccccc2c1-c3c(O)c(cc4ccccc34)-c5c6ccccc6cc7ccccc57)-c8c9ccccc9cc%10ccccc8%10
InChI
1S/C48H30O2/c49-47-41(43-35-19-7-1-13-29(35)25-30-14-2-8-20-36(30)43)27-33-17-5-11-23-39(33)45(47)46-40-24-12-6-18-34(40)28-42(48(46)50)44-37-21-9-3-15-31(37)26-32-16-4-10-22-38(32)44/h1-28,49-50H
InChI 密鑰
XJKZPSCYLJRHEN-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Purity excludes solvent of crystallization. May contain up to 10% dichloromethane.
訊號詞
Warning
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3