Merck
692794
Sigma-Aldrich
(S,S)-DACH-苯基 Trost 配体
95%
别名:
(1S,2S)-(–)-1,2-二氨基环己烷-N,N′-双(2-二苯基膦苯甲酰)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C44H40N2O2P2
分子量:
690.75
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.06
化驗
95%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D -134°, c = 1 in methanol
mp
136-142 °C
SMILES 字串
O=C(N[C@H]1CCCC[C@@H]1NC(=O)c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C44H40N2O2P2/c47-43(37-27-13-17-31-41(37)49(33-19-5-1-6-20-33)34-21-7-2-8-22-34)45-39-29-15-16-30-40(39)46-44(48)38-28-14-18-32-42(38)50(35-23-9-3-10-24-35)36-25-11-4-12-26-36/h1-14,17-28,31-32,39-40H,15-16,29-30H2,(H,45,47)(H,46,48)/t39-,40-/m0/s1
InChI 密鑰
AXMSEDAJMGFTLR-ZAQUEYBZSA-N
應用
不对称烯丙基烷化反应的配体。
包裝
无底玻璃瓶。内含物在插入的融合锥体内。
法律資訊
与Reddy博士实验室合作销售,仅用于研究目的。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Aldrichimica Acta, 40, 59-59 (2007)
Trost, B.M. et al.
Aldrichimica Acta, 40, 59-59 (2007)
Trost, B.M. et al.
Journal of the American Chemical Society, 124, 11616-11616 (2004)
Asymmetric Transition Metal-Catalyzed Allylic Alkylations.
Barry M. Trost et al.
Chemical reviews, 96(1), 395-422 (1996-02-01)
Asymmetric transition-metal-catalyzed allylic alkylations: applications in total synthesis.
Barry M Trost et al.
Chemical reviews, 103(8), 2921-2944 (2003-08-14)
商品
Trost group pioneers C-2 symmetric ligands for rapid chiral product synthesis in asymmetric catalytic reactions.