Merck
692492
Sigma-Aldrich
(R)-RuCl[(p-cymene)(BINAP)]Cl
别名:
氯代[(R)-(+)-2,2′-双(二苯基膦)-1,1′-联萘](p-伞花素)氯化钌(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[C54H46ClP2Ru]+Cl-
分子量:
928.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder
品質等級
官能基
phosphine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Cl-].Cl[Ru+].C[C]1[CH][CH][C]([CH][CH]1)C(C)C.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccc5ccccc5c4-c6c(ccc7ccccc67)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/C44H32P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h1-32H;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
WNHLGYRPKARUHY-UHFFFAOYSA-L
法律資訊
与 Takasago 合作销售,仅用于研究目的。日本注册号 2027701
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
商品
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago