Merck
692964
Sigma-Aldrich
(S)-RuCl[(p-异丙基)(T-BINAP)]Cl
别名:
氯[(S)-(-)-2,2′-二(二-对甲苯基膦)-1,1′-联萘](p-伞花素)氯化钌(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[C58H54ClP2Ru]+Cl
分子量:
984.97
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
powder
质量水平
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Cl-].Cl[Ru+].C[C]1[CH][CH][C]([CH][CH]1)C(C)C.Cc2ccc(cc2)P(c3ccc(C)cc3)c4ccc5ccccc5c4-c6c(ccc7ccccc67)P(c8ccc(C)cc8)c9ccc(C)cc9
InChI
1S/C48H40P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-33-13-23-39(24-14-33)49(40-25-15-34(2)16-26-40)45-31-21-37-9-5-7-11-43(37)47(45)48-44-12-8-6-10-38(44)22-32-46(48)50(41-27-17-35(3)18-28-41)42-29-19-36(4)20-30-42;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h5-32H,1-4H3;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
BHIUOOHVIWKUTN-UHFFFAOYSA-L
法律信息
与 Takasago 合作销售,仅用于研究目的。日本注册号 2027701
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago