质量水平
旋光性
[α]20/D −116°, c = 0.1 in chloroform
mp
215 °C
官能团
amine
phenyl
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)c1ccc(C)cc1.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N([Ru]Cl)[C@@H]([C@H](N)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H21N2O2S.C10H14.ClH.Ru/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;/h2-15,20-21H,22H2,1H3;4-8H,1-3H3;1H;/q-1;;;+2/p-1/t20-,21-;;;/m1.../s1
InChI key
AZFNGPAYDKGCRB-AGEKDOICSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
RuCl(对伞花烃)[(R,R)-Ts-DPEN]是一种与钌络合的手性二胺配体。
应用
用于对映选择性加氢的膦阳离子钌催化剂:
通过纳米笼的微环境工程改进的性能改进的催化剂
- 喹啉
- N-烷基酮亚胺
- 从细菌中分离的天然产物的抗肿瘤和抗增殖衍生物
- 羟基芳醛通过 Rap-Stoermer-对映选择性转移氢化
通过纳米笼的微环境工程改进的性能改进的催化剂
法律信息
与 Takasago 合作销售,仅用于研究目的。WO9720789
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Carbonyl compounds: still central to organic synthesis
Aldrichimica Acta, 41(4) (2008)
商品
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago