About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11Br
CAS号:
分子量:
199.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.5571
密度
1.179 g/mL at 25 °C
官能团
bromo
SMILES字符串
Cc1ccccc1CCBr
InChI
1S/C9H11Br/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI key
PZXWZXNXBNIAHO-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C