Merck
651990
Sigma-Aldrich
4-氯苯乙基溴化物
97%
别名:
1-(2-溴乙基)-4-氯苯, 1-氯-4-(2-溴乙基)苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4CH2CH2Br
CAS号:
分子量:
219.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5715 (lit.)
bp
76-78 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
1.5080 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C8H8BrCl/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2
InChI 密鑰
YAFMYKFAUNCQPU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup