Merck
691968
Sigma-Aldrich
三(2-氯乙基)亚磷酸酯
85%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(ClCH2CH2O)3P
CAS号:
分子量:
269.49
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
85%
折射率
n20/D 1.487 (lit.)
bp
112-115 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.328 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClCCOP(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C6H12Cl3O3P/c7-1-4-10-13(11-5-2-8)12-6-3-9/h1-6H2
InChI 密鑰
LUVCTYHBTXSAMX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
374.9 °F
閃點(°C)
190.5 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)