Merck
691828
Sigma-Aldrich
3,6-二溴-2-甲基吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5Br2N
CAS号:
分子量:
250.92
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
34-38 °C
SMILES 字串
Cc1nc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C6H5Br2N/c1-4-5(7)2-3-6(8)9-4/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
UCHKRHGVKYVGTC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves