Merck
691720
Sigma-Aldrich
4-氯靛红酸酐
97%
别名:
7-氯-2H-3,1-苯并噁嗪-2,4(1H)-二酮, 7-氯靛红酸酐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H4ClNO3
CAS号:
分子量:
197.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
255-259 °C
SMILES 字串
Clc1ccc2C(=O)OC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H4ClNO3/c9-4-1-2-5-6(3-4)10-8(12)13-7(5)11/h1-3H,(H,10,12)
InChI 密鑰
QRUPDIJQZCABTC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3