Merck
M81403
Sigma-Aldrich
甲基琥珀酸酐
98%
别名:
甲基丁二酸酐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6O3
CAS号:
分子量:
114.10
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
solid
bp
238-240 °C (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C5H6O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h3H,2H2,1H3
InChI 密鑰
DFATXMYLKPCSCX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1