About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H27N3 · 3HCl
CAS号:
分子量:
358.78
Beilstein:
7728846
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
≥97.5% (HPLC)
98%
表单
powder
杂质
≤10.0% water
官能团
amine
SMILES字符串
Cl.Cl.Cl.CCc1c(CN)c(CC)c(CN)c(CC)c1CN
InChI
1S/C15H27N3.3ClH/c1-4-10-13(7-16)11(5-2)15(9-18)12(6-3)14(10)8-17;;;/h4-9,16-18H2,1-3H3;3*1H
InChI key
ANVPKDSNTWAVCX-UHFFFAOYSA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3