Merck
689432
Sigma-Aldrich
1,3,5-三(溴甲基)-2,4,6-三乙基苯
98%
别名:
2,4,6-Triethyl-1,3,5-tris(bromomethyl)benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H21Br3
分子量:
441.04
Beilstein:
7639256
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥97.5% (HPLC)
98%
表单
crystals
官能团
bromo
SMILES字符串
CCc1c(CBr)c(CC)c(CBr)c(CC)c1CBr
InChI
1S/C15H21Br3/c1-4-10-13(7-16)11(5-2)15(9-18)12(6-3)14(10)8-17/h4-9H2,1-3H3
InChI key
UMKPSDHZXLYFJF-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)