Merck
689157
Sigma-Aldrich
1-丁基-3-甲基咪唑碳酸甲酯 溶液
~50% in methanol
别名:
BMIM MeOCO2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18N2O3
分子量:
214.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
濃度
~50% in methanol
雜質
≤0.05% water
折射率
n20/D 1.404
SMILES 字串
COC([O-])=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.C2H4O3/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5-2(3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
LMNFQNYYIIOYFR-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
50.0 °F
閃點(°C)
10 °C