Merck
688185
Sigma-Aldrich
(三苯基膦烯)乙烯酮
别名:
(Triphenylphosphoranylidene)ethenone, Bestmann 叶立德, Ketenylidene(triphenyl)phosphorane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H15OP
CAS号:
分子量:
302.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
167-173 °C
SMILES 字串
O=C=C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H15OP/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15H
InChI 密鑰
MNASRBWCHRURHY-UHFFFAOYSA-N
應用
亲核二碳结构单元,可参与各种反应包括环加成反应、多组分反应和串联反应。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Organic Syntheses, 82, 140-140 (2005)