Merck
687928
Sigma-Aldrich
2-乙基苯甲酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5C6H4COCl
CAS号:
分子量:
168.62
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.545
密度
1.127 g/mL at 25 °C
官能团
acyl chloride
SMILES字符串
CCc1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
PJGFNNXYKMSCCU-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)